80613
(−)-trans-Pinocarveol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1S,3R,5S)-2(10)-Pinen-3-ol, (1S,3R,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan-3-ol
About This Item
Pureté
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −72±3°, neat
Couleur
opaque white
Indice de réfraction
n20/D 1.500
Densité
0.979 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C(=C)[C@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h7-9,11H,1,4-5H2,2-3H3/t7-,8+,9+/m0/s1
Clé InChI
LCYXQUJDODZYIJ-DJLDLDEBSA-N
Description générale
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves