Documents
80587
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3-methyl-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-methylphenyl)butyric acid, Fmoc-3-methyl-L-β-homophenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C26H25NO4/c1-17-7-6-8-18(13-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-11-4-2-9-20(22)21-10-3-5-12-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
Clé InChI
UKIDBCGNTDOQRO-IBGZPJMESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable