Principaux documents
80540
Sigma-Aldrich
Pinacryptol yellow
for photographic purposes
Synonyme(s) :
6-Ethoxy-1-methyl-2-(3-nitro-β-styryl)quinolinium methyl sulfate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.47
Beilstein:
3881592
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Pf
260-262 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COS([O-])(=O)=O.CCOc1ccc2[n+](C)c(\C=C\c3cccc(c3)[N+]([O-])=O)ccc2c1
InChI
1S/C20H19N2O3.CH4O4S/c1-3-25-19-11-12-20-16(14-19)8-10-17(21(20)2)9-7-15-5-4-6-18(13-15)22(23)24;1-5-6(2,3)4/h4-14H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b9-7+;
Clé InChI
ZXQHSPWBYMLHLB-BXTVWIJMSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Fumika Mi-ichi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(22), E2884-E2890 (2015-05-20)
Hydrogenosomes and mitosomes are mitochondrion-related organelles (MROs) that have highly reduced and divergent functions in anaerobic/microaerophilic eukaryotes. Entamoeba histolytica, a microaerophilic, parasitic amoebozoan species, which causes intestinal and extraintestinal amoebiasis in humans, possesses mitosomes, the existence and biological functions of