Principaux documents
804746
Sigma-Aldrich
Poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide)
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
Synonyme(s) :
PHPMA, PolyHPMA
1 G
297,00 $
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
297,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C7H13NO2)n
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 30,000-50,000
PDI
≤1.3
Température de stockage
2-8°C
Application
PolyHPMA is a biocompatible, hydrophilic polymer commonly used in bioconjugation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on