804320
Potassium 4-ethoxycarbonylbenzoyltrifluoroborate
About This Item
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
228.00 °C
Chaîne SMILES
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1.[K]
InChI
1S/C10H9BF3O3.K.H/c1-2-17-10(16)8-5-3-7(4-6-8)9(15)11(12,13)14;;/h3-6H,2H2,1H3;;
Clé InChI
YXYMQBSRJGUKGK-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable