803030
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate
98 atom % D, 97% (CP)
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
white to off-white
Application(s)
detection
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(CCC/2)C(CCC1[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C.[H]O[H]
InChI
1S/C27H44O2.H2O/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29;/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3;1H2/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
Clé InChI
WRLFSJXJGJBFJQ-DZAJWRDGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 monohydrate is a deuterated vitamin D3 wherein methyl protons of C-26, C-27 carbons are replaced by deuterium.
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable