Principaux documents
802921
Sigma-Aldrich
Estrone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
1 ML
332,00 $
332,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 ML
332,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C15H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.34
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
332,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Conditions d'expédition
dry ice
Chaîne SMILES 
C[C@@]12C(C[C@@H](O)[C@@H]2O)C3CCC4=[13CH][13C](O)=[13CH]C=C4C3CC1
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13?,14?,15?,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
Clé InChI
PROQIPRRNZUXQM-USIGXHLHSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C