Principaux documents
79950
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-L-phenylalanine
≥99.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.29
Beilstein:
90080
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (TLC)
Pf
181-185 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H13NO4/c19-15-12-8-4-5-9-13(12)16(20)18(15)14(17(21)22)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2,(H,21,22)/t14-/m0/s1
Clé InChI
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable