798835
[Ru(phd)3](PF6)2
Synonyme(s) :
Tris(1,10-phenanthroline-5,6-dione)ruthenium(II) bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1C2=C(C3=NC=CC=C3C1=O)N=CC=C2.O=C4C(C=CC=N5)=C5C6=C(C4=O)C=CC=N6.O=C7C8=CC=CN=C8C9=C(C7=O)C=CC=N9.[Ru+2]
InChI
1S/3C12H6N2O2.2F6P.Ru/c3*15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-6H;;;/q;;;2*-1;+2
Clé InChI
LGAOGZFZNIEFHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.