797731
Gold nano-urchins
70 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonyme(s) :
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Produits recommandés
Description
Particles:∼1.20E+10/mL
Niveau de qualité
Forme
liquid
nanourchin
DO
1
Taille moy. des particules
70 nm
λmax
600 nm
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.