Principaux documents
797642
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-d5-ethanol
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Phenethyl alcohol-(phenyl-d5)
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CH2CH2OH
Poids moléculaire :
127.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1CCO
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
WRMNZCZEMHIOCP-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup