Documents
797162
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 6,6-dioxide
95%
Synonyme(s) :
2-Boc-8-hydroxy-6-thia-2-azaspiro[3.4]octane 6,6-dioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CS(C1)(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-5-11(6-12)7-18(15,16)4-8(11)13/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
MLPBVLQLVWQEJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable