Principaux documents
796891
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4H-1,2,4-triazole
1 G
377,00 $
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
377,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
377,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
142-146 °C (exp)
Chaîne SMILES 
CC1=NN=C(C)N1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-5-4(2)7-6-3/h1-2H3,(H,5,6,7)
Clé InChI
XYYXDARQOHWBPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jia Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(56), 15013-15018 (2018-07-11)
We characterized the T2 -exchange (T2ex ) magnetic resonance imaging (MRI) contrast of azole protons that have large chemical shifts from the water proton resonance as a function of pH, temperature, and chemical modification. Our results showed that 1,2,4-triazoles could