Principaux documents
79602
Sigma-Aldrich
3,7,11,18,22,26-Hexaazatricyclo[26.2.2.213,16]tetratriaconta-13,15,28,30,31,33-hexaene
puriss., ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H46N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.71
Numéro Beilstein :
3573398
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Pf
100-104 °C
Chaîne SMILES 
C1CNCCCNCc2ccc(CNCCCNCCCNCc3ccc(CNC1)cc3)cc2
InChI
1S/C28H46N6/c1-13-29-14-2-18-32-22-27-9-11-28(12-10-27)24-34-20-4-16-30-15-3-19-33-23-26-7-5-25(6-8-26)21-31-17-1/h5-12,29-34H,1-4,13-24H2
Clé InChI
QSDRINUOZNLAKB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable