791431
Carbon nanotube, multi-walled
avg. no. of layers, 6 ‑ 8
Synonyme(s) :
SMW 210, SWeNT®, multiwall carbon nanotubes, MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
About This Item
Produits recommandés
Description
Aspect ratio (L/D) 350-550
Tubes typically have 6-8 tube walls.
Essai
70-80% (Carbon content, TGA)
Forme
powder or granules
Caractéristiques
avg. no. of layers 6 ‑ 8
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Résistivité superficielle
700-900 Ω/sq (by 4-point probe method)
D.E. × D.I. × L
10 nm × 4.5 nm × 4 μm
Pf
3652-3697 °C (lit.)
Densité
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.06‑0.08 g/cm3
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable