Key Documents
790400
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-trifluoroborate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2BClF6KN
Poids moléculaire :
287.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
330-333 °C
Chaîne SMILES 
ClC1=C([B-](F)(F)F)C(C(F)(F)F)=CC=N1.[K+]
InChI
1S/C6H2BClF6N.K/c8-5-4(7(12,13)14)3(1-2-15-5)6(9,10)11;/h1-2H;/q-1;+1
Clé InChI
LQQDLQPZJJRMON-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable