Principaux documents
78927
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro Beilstein :
2553541
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +41±1°, c = 5.3% in benzene
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.521
Point d'ébullition
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
WYTRYIUQUDTGSX-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter