78275
Methyl (R)-3-phenylbutyrate
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
Methyl (R)-β-methylhydrocinnamate
About This Item
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −44±1°, c = 1% in benzene
Indice de réfraction
n20/D 1.497
Densité
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C[C@@H](C)c1ccccc1
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves