Documents
779415
Sigma-Aldrich
1-Azido-3-(trifluoromethyl)benzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(Trifluoromethyl)phenyl azide solution, m-Azido-α,α,α-trifluorotoluene solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4F3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.12
Numéro Beilstein :
2106914
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solution
Concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-13-11/h1-4H
Clé InChI
GIDLBMJGNCUXLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Review
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F
Point d'éclair (°C)
-28 °C
Stefan Bräse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(33), 5188-5240 (2005-08-16)
Since the discovery of organic azides by Peter Griess more than 140 years ago, numerous syntheses of these energy-rich molecules have been developed. In more recent times in particular, completely new perspectives have been developed for their use in peptide