Principaux documents
779245
Sigma-Aldrich
Ethyl (1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl (1α,8α,9β)-bicyclo[6.1.0]non-4-ene-9-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.27
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (GC)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1[C@@H]2CCC=CCC[C@H]12
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)11-9-7-5-3-4-6-8-10(9)11/h3-4,9-11H,2,5-8H2,1H3/b4-3-/t9-,10+,11-
Clé InChI
BAOUWGVQCUYLAA-WBEMHANISA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable