Principaux documents
778710
Sigma-Aldrich
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
98%
Synonyme(s) :
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan, 2-Furfural ethylene glycol acetal, Furfural ethylene acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Beilstein:
121450
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.5% (GC)
98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1COC(O1)c2ccco2
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6(8-3-1)7-9-4-5-10-7/h1-3,7H,4-5H2
Clé InChI
FCACHSUJEMZCMK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable