Principaux documents
776947
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenyl isocyanate
97% (GC)
Synonyme(s) :
5-Bromo-1-chloro-2-isocyanato-3-methylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5BrClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97% (GC)
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrC1=CC(Cl)=C(N=C=O)C(C)=C1
InChI
1S/C8H5BrClNO/c1-5-2-6(9)3-7(10)8(5)11-4-12/h2-3H,1H3
Clé InChI
MBFMISAQCUPLSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable