Key Documents
776335
Sigma-Aldrich
1-Decyl-1-methylpyrrolidinium-d32 bromide
95 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15D32NBr
Poids moléculaire :
338.52
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+32
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H].[Br-]
InChI
1S/C15H32N.BrH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16(2)14-11-12-15-16;/h3-15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2;
Clé InChI
GRYUTIMMBUNCIW-QWFRDGOLSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable