Principaux documents
775967
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-acetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
145-150 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-5(1-2-9-6)4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clé InChI
SJFRXYCVLZOAEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable