Principaux documents
775800
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-5-fluoro-pyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4BrFN2
Poids moléculaire :
191.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
114-116 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1cc(F)cnc1Br
InChI
1S/C5H4BrFN2/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H,8H2
Clé InChI
QUZAKZBKMMUARE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable