Documents
775339
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene][(2-isopropoxy)(5-pentafluorobenzoylamino)benzylidene]ruthenium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H50Cl2F5N3O2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
919.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
157-180 °C (decomposition)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[Ru](=CC1=C(OC(C)C)C=CC(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)=C1)(Cl)=C3N(C4=C(C(C)C)C=CC=C4C(C)C)CCN3C5=C(C(C)C)C=CC=C5C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C17H12F5NO2.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-7(2)25-10-5-4-9(6-8(10)3)23-17(24)11-12(18)14(20)16(22)15(21)13(11)19;;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3-7H,1-2H3,(H,23,24);2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
XOFWGECEXOWWQY-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Umicore M7 catalysts are sold in cooperation with Umicore and OmegaCat Systems for research purposes only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable