Principaux documents
774847
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline-8-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
4-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
165-168 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC1CCNc2c1cccc2C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)11(13)14/h2-4,7,12H,5-6H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YPHSTQBSRIRNQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable