Principaux documents
772313
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl β-D-glucopyranoside
97%
1 G
151,00 $
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
151,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
151,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
133-172 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C13H18O7/c1-18-7-2-4-8(5-3-7)19-13-12(17)11(16)10(15)9(6-14)20-13/h2-5,9-17H,6H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Clé InChI
SIXFVXJMCGPTRB-UJPOAAIJSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Z Zhang et al.
Carbohydrate research, 295, 41-55 (1996-12-13)
p-Methoxyphenyl (pMP) beta-D-glycopyranosides (Glc, Gal, GlcNPhth, GalNPhth, GlcNTroc, Gal beta 4Glc, Gal alpha 4Gal) were prepared from the corresponding 1-O-acetyl sugars in 79-90% yield, using boron trifluoride etherate as promoter. Treatment of the pMP glycosides with acyl chlorides or bromides
G M Aerts et al.
Biochimica et biophysica acta, 660(2), 317-324 (1981-08-13)
The interaction of alcohols in the hydrolysis of aryl beta-D-glucopyranosides and aryl beta-D-xylopyranosides by beta-D-glucosidase (beta-D-glucoside glucohydrolase, EC 3.2.1.21) from Stachybotrys atra has been investigated. The results constitute support for the presence of a glycosyl-enzyme intermediate, formed during the first