Principaux documents
77092
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.19
Numéro Beilstein :
7031717
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6(4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
Clé InChI
BURBNIPKSRJAIQ-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable