77047
3-Pentenoic acid
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
137,00 $
About This Item
137,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (sum of isomers, GC)
Forme
liquid
Qualité
is mainly present in the trans-form (≥90% GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.435
pb
192-194 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
C\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+
Clé InChI
UIUWNILCHFBLEQ-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter