Principaux documents
77046
Sigma-Aldrich
Methyl 3-pentenoate
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Beilstein:
1721000
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Densité
0.931 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C