768448
Lithium aluminum hexahydride
hydrogen-storage grade, ≥95% (by XRD)
Synonyme(s) :
Lithium aluminum hydride, Lithium hexahydroaluminate, Trilithium aluminum hexahydride, trilithium hexahydroaluminate
About This Item
Pureté
≥95% (by XRD)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[AlH6-3]
InChI
1S/Al.3Li.6H/q-3;3*+1;;;;;;
Clé InChI
OUPSVBUKCTVOLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable