767867
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-Fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
85-87 °C
Chaîne SMILES
Fc1ccc2N(CCCc2c1)C=O
InChI
1S/C10H10FNO/c11-9-3-4-10-8(6-9)2-1-5-12(10)7-13/h3-4,6-7H,1-2,5H2
Clé InChI
XJTRLWYQQNGUMV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable