Principaux documents
767255
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl
generation 5, 95%
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
hydroxyl surface groups
Essai
95%
Forme
solid
Poids mol.
generation 5
Caractéristiques
focal point allyl
Nb de groupes de surface
32
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Description générale
calculated mol. wt. 3657.7
Application
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
Autres remarques
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informations légales
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable