Principaux documents
767220
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide
generation 1, 97%
Synonyme(s) :
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
hydroxyl surface groups
Essai
97%
Forme
liquid
Poids mol.
generation 1
Caractéristiques
focal point azide
Nb de groupes de surface
2
Indice de réfraction
n20/D 1.478
Densité
1.120 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(CO)(CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-11(8-15,9-16)10(17)18-7-5-3-2-4-6-13-14-12/h15-16H,2-9H2,1H3
Clé InChI
VIVYDDCPJPJOCJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
calculated mol. wt. 259.3
Application
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
Autres remarques
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informations légales
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available