Key Documents
76657
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tris[3-(1-aziridinyl)propionate]
technical, ≥90% (CHN)
Synonyme(s) :
TAZO, Xama 7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H33N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.49
Numéro Beilstein :
6618745
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥90% (CHN)
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
Densité
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(COC(=O)CCN1CC1)(COC(=O)CCN2CC2)COC(=O)CCN3CC3
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter