765929
N-Acetyl-DL-cysteine-2,3-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
NAC-13C2,15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
106-108 °C
Application(s)
peptide synthesis
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S[13CH2][13CH]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,4+1,6+1
Clé InChI
PWKSKIMOESPYIA-OCJBEUKVSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable