Principaux documents
765813
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanemethanol
97%
Synonyme(s) :
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 4,4-Difluorocyclohexane-1-methanol
1 G
174,00 $
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
174,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12F2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431
pb
207-213 °C/760 mmHg
Densité
1.154 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
Clé InChI
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F
Point d'éclair (°C)
101 °C