Documents
76501
Sigma-Aldrich
Boc-α-(4-methylbenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Boc-2-(4-methylbenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-methylbenzyl)-DL-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CC2(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H25NO4/c1-13-6-8-14(9-7-13)12-18(15(20)21)10-5-11-19(18)16(22)23-17(2,3)4/h6-9H,5,10-12H2,1-4H3,(H,20,21)
Clé InChI
RLTOVEWXHUWHJM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.