763810
Tributyl(pentafluorophenyl)stannane
90%
Synonyme(s) :
Tributyl(pentafluorophenyl)tin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Stille Coupling
Impuretés
3-4% pentafluorobenzene
3-4% tributyltin chloride
Densité
1.298 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
FC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C6F5.3C4H9.Sn/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;3*1-3-4-2;/h;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
JHHIELWIJDNKDR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable