Principaux documents
763616
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.592
Densité
1.209 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
Clé InChI
RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable