Principaux documents
762776
Sigma-Aldrich
1,12-Bis((1-methylbenzimidazolium)-3-yl)dodecane dibromide
97%
Synonyme(s) :
3,3′-(Dodecane-1,12-diyl)bis(1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium) bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H40Br2N4
Poids moléculaire :
592.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
192-197 °C
Chaîne SMILES 
[Br-].[Br-].Cn1c[n+](CCCCCCCCCCCC[n+]2cn(C)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C28H40N4.2BrH/c1-29-23-31(27-19-13-11-17-25(27)29)21-15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-22-32-24-30(2)26-18-12-14-20-28(26)32;;/h11-14,17-20,23-24H,3-10,15-16,21-22H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
JYLHYZQULXGKCH-UHFFFAOYSA-L
Application
Highly efficient catalyst for the benzoin reaction
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ken-ichi Iwamoto et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(5), 912-915 (2008-02-23)
Benzoin reactions are catalyzed effectively by a methylene-bridged bis(benzimidazolium) salt to yield alpha-hydroxy ketones, and the reactions proceed in water as the aqueous medium under mild conditions.