Key Documents
762520
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-Bromo-3-formyl-7-methylindole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8BrNO
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
240-245 °C
Chaîne SMILES 
Cc1c(Br)ccc2c(C=O)c[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-9(11)3-2-8-7(5-13)4-12-10(6)8/h2-5,12H,1H3
Clé InChI
KLIIKDOYUDQXDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable