761915
Methyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
4-Bromo-6-quinolinecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
145-150 °C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N