Principaux documents
76029
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.19
Numéro Beilstein :
5048167
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable