Principaux documents
759996
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
97%
5 G
114,00 $
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
114,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2ClF3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508
Densité
1.637 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(c(F)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2ClF3O2S/c7-13(11,12)6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H
Clé InChI
XINCBNCLCIQIJM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable