Principaux documents
758426
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dibromopyridine
95%
Synonyme(s) :
3,5-Dibromo-4-pyridinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
165-170 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable