75760
Chlorure d′oxalyle
dist., ≥96.0% (AT)
Synonyme(s) :
Dichlorure d'éthanedioyle
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
150 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥96.0% (AT)
Forme
liquid
Qualité
dist.
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
62-65 °C (lit.)
Pf
−10-−8 °C (lit.)
Densité
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
Clé InChI
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthèse d′ynones et d′ynediones N-hétérocycliques, servant à activer des acides carboxyliques
- Chloration et halogénation
- Cycloadditions [3+2] à trois composants
- Réactions avec des organostannanes
- Synthèse de cyclopenténones
- Carbonylations, utilisées comme synthon carbonylé
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles