Principaux documents
757063
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-Dimethyl oxirane-2,3-dicarboxylate
97%
Synonyme(s) :
Dimethyl cis-2,3-epoxysuccinate, Dimethyl cis-oxirane-2,3-dicarboxylate
1 G
88,50 $
88,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
88,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.440
Densité
1.269 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H]1O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O5/c1-9-5(7)3-4(11-3)6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
Clé InChI
KAGHUYFLGPUYKE-ZXZARUISSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable