Principaux documents
756970
3,5,6-Trichloro-2-pyridinol-4,5,6-13C3, 15N
≥98 atom % 15N, ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
2,3,5-Trichloro-6-hydroxypyridine-2,3,4-13C3, 15N, 3,5,6-Trichloro-2-pyridone-4,5,6-13C3,15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C2H2Cl315NO
Poids moléculaire :
202.41
Code UNSPSC :
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl[13C]1=[13C](Cl)[13CH]=C(Cl)C(O)=[15N]1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable